Merck
Počítání buněk a analýza zdraví
Vědec počítající buňky pomocí automatického ručního počítadla Coulter
Buňky v kultuře je třeba počítat pro sledování doby zdvojení a pro kvantifikaci před experimenty nebo výrobními procesy. Kultivované buňky vyžadují rutinní sledování nejen proliferace, ale i životaschopnosti, cytotoxicity a dalších ukazatelů stavu buněk. Volba testu závisí na typu buněk v kultuře, aplikaci studie a požadované výkonnosti. Kvantitativní stanovení nebo počítání kultivovaných buněk před subkultivací nebo následným použitím při transfekcích, genomických studiích, kryokonzervaci nebo jiných manipulacích je velmi důležité.    
Související technické články
Související protokoly
Další články a protokoly
Počítání buněk pomocí barviva Trypan Blue a hemocytometru
Manuální počítání buněk
Kamery na počítání buněk, jako je hemocytometr s Neubauerovými mřížkami, jsou běžná zařízení pro manuální/vizuální počítání buněk. Malý alikvotní podíl buněčné suspenze se vloží do komory přístroje s mřížkou z přesně broušeného skla , kde se kapilárním působením rozptýlí po vyleptané mřížce. Buňky se vizualizují pod mikroskopem a počítají se pomocí manuálního počítadla. K výpočtu koncentrace buněk se používá předem definovaný objem komory a systém mřížek. K dispozici jsou systémy založené na zobrazování, které proces počítání automatizují.
Automatické počítání buněk
Mnoho přístrojů pro automatické počítání buněk používá stejná vizuální barviva a principy používané v hemocytometrii. Na rozdíl od automatických počítadel buněk, která se spoléhají na rozpoznávání objektů, si zařízení založená na Coulterově principu získala oblibu pro svou použitelnost a přesnost. Coulterova počítadla čerpají buněčné suspenze přes senzor, který detekuje buňky na základě změny elektrického odporu. To umožňuje spolehlivější detekci buněk, dokonce i malých buněk, a vysoce přesné počítání buněk. Přenosné modely, které se drží v ruce (podobně jako pipeta), umožňují počítat buňky přímo z kultivačního krytu.
Testy životaschopnosti buněk
Syntéza DNA: Sledování aktivní syntézy DNA v buňkách je základem některých testů buněčné proliferace. Replikaci DNA lze měřit pomocí modifikovaných nukleosidů, jako je radioaktivní 3H-Thymidin nebo neradioaktivní bromodeoxyuridin (BrdU), který se detekuje pomocí protilátky.
Metabolická aktivita: Kalorimetrické testy, které měří metabolickou aktivitu, jsou vhodné pro analýzu buněčné proliferace, životaschopnosti buněk a cytotoxicity. K redukci tetrazoliových solí, jako jsou MTT, XTT a WST-1, na barevné sloučeniny formazanu dochází pouze v metabolicky aktivních buňkách. Přítomnost ATP je rovněž indikátorem metabolické aktivity. V reportérovém testu světlušky luciferázy se ATP produkovaný dělícími se buňkami používá k oxidaci D-luciferinu, který dává bioluminiscenční světlo jako čidlo.
Vyloučení barviva: Pro počítání životaschopných buněk se běžně používá barvení trypanovou modří. Tato metoda je založena na principu, že živé buňky barvivo nepřijímají, zatímco mrtvé buňky barvivo přijímají a pod mikroskopem se jeví modře.
Fluorescenční stanovení životaschopnosti buněk: Značení 5(6)-karboxyfluorescein diacetátem N-sukcinimidylesteru (CFSE) je oblíbenou volbou pro měření počtu dokončených cyklů buněčného dělení v buněčné populaci. Další barvivo propustné pro membrány, kalcein-AM, samo o sobě nefluoreskuje, ale po hydrolyzaci v životaschopné buňce vyzařuje silnou zelenou fluorescenci. Naproti tomu jaderné barvivo propidium jodid (PI) se do jádra dostane pouze průchodem přes narušenou membránu mrtvých buněk. Vzhledem k tomu, že kalcein i PI-DNA lze excitovat světlem o vlnové délce 490 nm, je možné současné sledování živých a mrtvých buněk pomocí fluorescenčního mikroskopu s jednou excitací.