T6146
Trypan Blue
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyma:
Direct blue 14, Niagara blue reagent, blue live/dead cell assay
About This Item
Doporučené produkty
product line
BioReagent
Quality Level
form
powder
composition
Dye content, ~40%
packaging
glass bottle of 100 g
glass bottle of 25 g
glass bottle of 5 g
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
tissue processing: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 10 mg/mL
application(s)
cell analysis
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
Gene Information
human ... PTPN1(5770) , PTPRF(5792)
General description
Application
- in cell viability assay
- to stain plant tissue in order to to visualize cell death
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Buněčné testy pro buněčnou proliferaci (BrdU, MTT, WST1), životaschopnost buněk a experimenty cytotoxicity pro aplikace v oblasti rakoviny, neurověd a výzkumu kmenových buněk.
Protokoly
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes specialized plates and ECM for cell aggregation and spheroid formation in vitro.
Související obsah
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.