HPLC Analysis of Propranolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
Materiály
analytical column
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase
0.1 wt% ammonium formate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
0.5 μL