P8688
(S)-(−)-Propranolol hydrochloride
≥98% (TLC), powder
Synonyma:
(S)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D −25.5°, c = 1.0 in ethanol(lit.)
mp
193-195 °C (lit.)
solubility
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: <14.5 mg/mL
H2O: 50 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(C)NC[C@H](O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H/t14-;/m0./s1
InChI key
ZMRUPTIKESYGQW-UQKRIMTDSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155) , HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355)
General description
Application
- as a non-selective β-blocker propranolol to inhibit the actions of epinephrine in mice
- as a β1- and β2-aadrenergic receptor blocker in rat
- as a medium supplement to investigate its effect on adipogenesis in hemangioma-derived stem cells (HemSC)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCapplication for SFCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.