HPLC Analysis of 3,5-DNB-Tryptophan Methyl Ester Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 SN
Materiály
standard
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 SN, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20524AST)
mobile phase
ethanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm