364517
L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Synonyma:
(S)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, H-(L)-Trp-OMe hydrochloride, L-(-)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, Tryptophan methyl ester hydrochloride
About This Item
Doporučené produkty
product name
L-Tryptophan methyl ester hydrochloride, 98%
assay
98%
optical activity
[α]20/D +18°, c = 5 in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
218-220 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2.ClH/c1-16-12(15)10(13)6-8-7-14-11-5-3-2-4-9(8)11;/h2-5,7,10,14H,6,13H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
InChI key
XNFNGGQRDXFYMM-PPHPATTJSA-N
Application
- Oxamoyl derivatives of N-(2-aminobenzoyl)-L-tryptophan (dipeptides) by acylation reaction with 3,1-benzoxazinones.
- Tadalafil (Cialis), a type-V phosphodiesterase (PDE5) inhibitor.
- Isoroquefortine C.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.