1379183
USP
Melamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical primary standard
API family
melamine
manufacturer/tradename
USP
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Urinary tract
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
572.0 °F - closed cup
flash_point_c
300 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)