Hlavní dokumenty
80038
Supelco
Melamine-(triamine-15N3)
analytical standard
Synonyma:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-15N3
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H615N3N3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
129.10
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[15NH2]c1nc([15NH2])nc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-VMGGCIAMSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analysis Note
15N enrichment
minimum 80 atom% 15N (triamine)
minimum 20 atom% 15N (triazine)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Urinary tract
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
572.0 °F - closed cup
flash_point_c
300 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3
Melamine 99%
Sigma-Aldrich
M2659
Melamine
Melamine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1274
Melamine