Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 990,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 480,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 940,00 Kč |
1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 980,00 Kč |
5 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 12 000,00 Kč |
O této položce
990,00 Kč
Název produktu
Urea, ACS reagent, 99.0-100.5%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≤0.001% (Heavy Metals by ICP-OES, metals basis), 99.0-100.5%
form
solid
impurities
≤0.01% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01%
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Fe: ≤0.001%
functional group
amine
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
General description
Application
- to adjust the urea nitrogen concentration to a preferred range in blood reservoir for evaluating the dialyzer urea clearance
- to prepare standards to measure urea synthesis
- to prepare standards for blood urea nitrogen assay
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≤0.001% (Heavy Metals by ICP-OES, metals basis), 99.0-100.5% | assay ≥99.5% | assay - | assay ≥98% |
| solubility H2O: soluble 480 g/L at 20 °C | solubility H2O: 8 M | solubility - | solubility water: soluble |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 500 | Quality Level 100 |
| form solid | form pellets | form granular | form solid |
| density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 132-135 °C (lit.) | mp 132-135 °C (lit.) | mp 132-135 °C (lit.) | mp 132-135 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?