Přeskočit na
185744
2-Chloroethanol
99%
Synonyma:
Ethylene chlorohydrin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
582,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 730,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 380,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
ClCH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
80.51
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-459-7
Beilstein/REAXYS Number:
878139
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
582,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.78 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
797 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
solubility
alcohol: miscible, water: miscible
density
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, hydroxyl
SMILES string
OCCCl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI key
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Chloroethanol is a versatile intermediate in the synthesis of pharmaceuticals, agrochemicals, and specialty chemicals. Photodissociation of 2-chloroethanol in a molecular beam at 193nm has been investigated. It is widely used as an industrial solvent.
Application
2-Chloroethanol was used in the synthesis of the polyethylene terepthalate model substrate, bis(benzoyloxyethyl)terephthalate.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
23000184489486361
description
99%
description
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
description
97%
description
98 atom % D
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
97%
assay
99% (CP)
solubility
water: miscible, alcohol: miscible
solubility
-
solubility
alcohol: miscible, water: soluble 10 part, diethyl ether: miscible
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.363 g/mL at 20 °C, 1.351 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.260 g/mL at 25 °C
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloroethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
107-07-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?