Přeskočit na
23000
2-Chloroethanol
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Synonyma:
Ethylene chlorohydrin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
665,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 230,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
ClCH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
80.51
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-459-7
Beilstein/REAXYS Number:
878139
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
665,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.78 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
797 °F
expl. lim.
16 %
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442
bp
129 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
density
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10.0 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.1 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.5 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤2 mg/kg, Ni: ≤0.1 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
functional group
chloro, hydroxyl
SMILES string
OCCCl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI key
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
2623548636136295
description
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
description
≥97.0% (GC)
description
98 atom % D
description
≥97.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
99% (CP)
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442
refractive index
n20/D 1.453
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
refractive index
-
bp
129 °C (lit.)
bp
93-94 °C/12 mmHg (lit.)
bp
129 °C (lit.)
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
mp
−89 °C (lit.)
mp
-
mp
−89 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloroethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
107-07-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)