508616
Septa, PTFE/Silicone
blue PTFE/silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.045 in., hardness 30 (Durometer: shore A), pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
Doporučené produkty
material
PTFE face
blue PTFE/silicone
silicone body
hardness
30 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Chromacol 20-ST101
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
20 mm
diam. × thickness
20 mm × 0.045 in.
General description
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)