507482
Septa, PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. 12 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Doporučené produkty
material
PTFE face
red PTFE/white silicone
silicone body
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Chromacol 12-ST2
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
12 mm
diam.
12 mm
General description
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
related product
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)