Přeskočit na
27237-U
Septa, PTFE/Silicone
transparent PTFE/silicone, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.100 in. × 10 mil, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 660,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122001
4 660,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE face, silicone body, transparent PTFE/silicone
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
20 mm
diam. × thickness × PTFE thickness
20 mm × 0.100 in. × 10 mil
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
Application
Septa, PTFE/Silicone have been used to seal the headspace vial in the determination of methylene chloride in urine samples by solid-phase microextraction technique combined with gas chromatography.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Septa, PTFE/Silicone
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)