Přeskočit na
27016
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
tear-away, diam. 20 mm, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 pkg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
721,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
721,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
silver aluminum
feature
tear-away
packaging
pkg of 100 ea
O.D.
20 mm
diam.
20 mm
compatibility
for use with 20 mm crimp seal vial
Application
It was used for sealing 100 mL serum bottles fitted with gray stopper during analysis of biogas emission in lagoons.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
2720027230-UZ292044
description
tear-away, diam. 20 mm, pkg of 100 ea
description
pressure release
, diam. × opening 20 mm × 8 mm, pkg of × 100 ea
description
open center, diam. × opening 20 mm × 9.5 mm, pkg of 100 ea
description
open center, 9.5 mm opening, For autosampler headspace analysis, pkg of 1000 ea
feature
tear-away
feature
-
feature
open center
feature
open center 9.5 mm opening
O.D.
20 mm
O.D.
20 mm
O.D.
20 mm
O.D.
-
material
silver aluminum
material
silver aluminum
material
silver aluminum
material
silver aluminum
compatibility
for use with 20 mm crimp seal vial
compatibility
for use with 20mm crimp seal vial
compatibility
for use with 20 mm crimp seal vial
compatibility
for use with 20 mm crimp seal vial
diam.
20 mm
diam.
-
diam.
-
diam.
20 mm
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of × 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)