Merck
27452
Crimp seals with PTFE/silicone septa
silver aluminum seal (open center), seal diam. 13 mm, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE/silicone septum, silver aluminum seal (open center)
feature
closure type crimp seal, open center crimp seal, 13 mm
packaging
pkg of 100 ea
seal diam.
13 mm
septum thickness
0.040 in. ± 0.005 in.
fitting
thread for 13
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)