Z114146
Wheaton closed-top seals
Tear-off seals only, diam. 20 mm, (no septa)
Synonyma:
Wheaton Vial Seals
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Doporučené produkty
material
(no septa)
feature
removable center
packaging
pkg of 100 ea
diam.
20 mm
compatibility
for use with 20 mm crimp seal vial
Související kategorie
General description
It is used for sealing vials, bottles, etc. It is air-tight, and prevents contamination.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)