29638-U
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
1MDF-GT-1ML, volume 1000 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.72 mm
About This Item
Doporučené produkty
material
bevel tip stainless steel needle
needle size
22 ga
feature
point style 2
syringe type F (fixed needle)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 008102
needle L × O.D.
50 mm × 0.72 mm
volume
1000 μL
Související kategorie
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)