Přeskočit na
26261
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
500F-GT, volume 500 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonyma:
SYRINGE SGE 500UL FN GASTIGHT®, PT#2 25GA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 100,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
2 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
25 ga
feature
needle type LTN (fixed)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 007200
needle L × O.D.
50 mm × 0.50 mm
volume
500 μL
application(s)
general analytical
General description
  • SGE gas tight syringe with fixed needle, Model: 500F-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
262592625626257
description
500F-GT, volume 500 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
description
100F-GT, volume 100 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
description
10F-GT, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
description
25F-GT, volume 25 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 007200
manufacturer/tradename
SGE 005200
manufacturer/tradename
SGE 002200
manufacturer/tradename
SGE 003200
volume
500 μL
volume
100 μL
volume
10 μL
volume
25 μL
needle L × O.D.
50 mm × 0.50 mm
needle L × O.D.
50 mm × 0.50 mm
needle L × O.D.
50 mm × 0.47 mm
needle L × O.D.
50 mm × 0.50 mm
feature
needle type LTN (fixed)
feature
needle type LTN (fixed)
feature
needle type LTN (fixed)
feature
needle type LTN (fixed)
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)