Přejít k obsahu
509388
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
1MR-GT, volume 1000 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Synonyma:
SYRINGE SGE 1ML, GAS TIGHT
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
23 ga
feature
removable needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 008100
needle L × O.D.
50 mm × 0.63 mm
volume
1000 μL
application(s)
general analytical
General description
Gas-tight syringes with Luer-lock push-button dispenser valves (SGE) are basically fitted to Luer-lock needles, and are easily removable.
Application
SGE gas-tight syringe may be used for introduction of samples to the gas sampling and injection system (GASIS) inlet for the analyses of compound-specific δD and δ13C gas mixtures using gas chromatography-oxidation/reduction-isotope ratio mass spectrometry.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)