Key Documents
26271
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm, point style, 5
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
needle size
23 ga
description
NLL-5/23H
feature
point style 5
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
SGE 39803
needle L × O.D.
50 mm × 0.63 mm
fitting
luer lock
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Navštívit knihovnu dokumentů
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54 -54 (2009)
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)