Merck
26259
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
100F-GT, volume 100 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonyma:
SYRINGE SGE 100UL FN GASTIGHT®, PT#2, 25GA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
25 ga
feature
needle type LTN (fixed)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 005200
needle L × O.D.
50 mm × 0.50 mm
volume
100 μL
application(s)
general analytical
General description
  • SGE gas tight syringe with fixed needle, Model: 100F-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)