Merck
27026
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only)
volume 15 mL, thread for 18-400, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
clear glass vial (with graduations)
description
cap not included
feature
closure type screw top vial, graduated
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
21 mm × 70 mm
volume
15 mL
fitting
thread for 18-400
application(s)
general analytical
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)