27195
Septa, Thermoseal®, pkg 100
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22mL vial
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
Doporučené produkty
material
burnt orange PTFE/silicone
packaging
pkg of 100 ea
parameter
260 °C temp. limit
O.D.
18 mm
diam. × thickness
18 mm × 0.060 in.
compatibility
for use with 22mL vial
for use with screw cap, 20-400
Související kategorie
Legal Information
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)