27235-U
Stoppers
stopper diam. 20 mm, silicone, pkg of 100 ea
Synonyma:
Rubber Stoppers
About This Item
Doporučené produkty
material
silicone
packaging
pkg of 100 ea
O.D.
20 mm
stopper diam.
20 mm
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)