Přeskočit na
33110-U
Vials, crimp top, serum bottle
volume 100 mL, clear glass bottle, O.D. 51.7 mm × H (94.5 mm), pkg of 36 ea
Synonyma:
Serum Bottle Crimp Vials
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
36 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 050,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122001
3 050,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
clear glass bottle
feature
autoclavable, closure type crimp top vial
packaging
pkg of 36 ea
O.D.
51.7 mm × H (94.5 mm)
volume
100 mL
fitting
thread for 20 mm
application(s)
general analytical
General description
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vials, crimp top, serum bottle
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Buenos días, Me gustaría saber que presión pueden aguantar estas botellas. Contando que la presión exterior es la presión atmosférica. Un saludo Sergio
    1 answer
    1. This product has not been tested for how much pressure it can withstand. Item Z742278 is a pressure-tested flask with a 1.5 bar max. pressure.