Merck
27234
Stoppers
stopper diam. 20 mm, red rubber (Isoprene rubber), pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
32119211
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
red rubber (Isoprene rubber)
hardness
40-50 (Durometer (° Shore A))
packaging
pkg of 100 ea
O.D.
20 mm
stopper diam.
20 mm
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stoppers
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)