27102-U
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening 4.8 mm
Synonyma:
11 mm PTFE/Rubber Cap Seals
About This Item
Doporučené produkty
material
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
feature
closure type crimp seal
packaging
pkg of 1 × 100 ea (27102-U)
diam. × thickness
11 mm × 1.0 mm
opening
4.8 mm
fitting
thread for 11 mm
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)