27360-U
Crimp seals with PTFE/silicone septa
silver aluminum seal, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, red PTFE/silicone septum, pkg of × 100 ea
Synonyma:
PTFE/Silicone Septum Crimp Seals
About This Item
Doporučené produkty
material
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
feature
closure type crimp seal
hardness
60 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of × 100 ea
diam. × thickness
11 mm × 1.0 mm
fitting
thread for 11 mm
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)