Merck
24714
Crimp top with fused glass liner, 12 x 32 mm, pk of 100
volume 0.3 mL, clear glass vial (with fused-in insert), crimp top, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
clear glass vial (with fused-in insert)
feature
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening
volume
0.3 mL
fitting
thread for 11 mm
application(s)
general analytical
General description
Crimp top vials provide the best seal of any vials. Crimp top vials (volume 0.3 mL, clear glass vial (with fused-in insert), O.D. × H. 12 mm × 32 mm) have a large opening finish (6.0 mm) and are available in clear glass, with and without marking spots on the vial.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)