Hlavní dokumenty
27473
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
red aluminum seal, seal diam. 11 mm, PTFE/red rubber septum, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41121821
material
PTFE/red rubber septum
red aluminum seal
feature
closure type crimp seal
packaging
pkg of 1000 ea
seal diam.
11 mm
fitting
thread for 11 mm
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)