24758
Closures for Snap Ring vials
polypropylene seal, PTFE/silicone, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Doporučené produkty
material
PTFE/silicone
polypropylene seal
feature
closure type snap ring seal
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
diam.
11 mm
compatibility
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Související kategorie
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)