Přeskočit na
27162
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 170,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
2 170,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
clear glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
21 mm × 70 mm × 12 mm
volume
15 mL
fitting
thread for 18-400
application(s)
general analytical
Application
It has been used in vapour trap for determining atmospheric water vapour for isotopic analysis. It has also been used in solid phase microextraction (SPME) combined with gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) method during the determination of oxidation of freeze-dried chicken myofibrils spiked with methyl linoleate.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
271112703127184
description
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
description
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 100 ea
description
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 1000 ea
description
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
fitting
thread for 18-400
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 24-400
volume
15 mL
volume
4 mL
volume
4 mL
volume
40 mL
material
clear glass vial
material
clear glass vial
material
clear glass vial
material
clear glass vial
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
21 mm × 70 mm × 12 mm
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
O.D. × H × I.D.
29 mm × 82 mm × 17 mm
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)