24024AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyma:
TM=["CYCLOBOND"] I 2000 HP-RSP Chiral HPLC Column
About This Item
Doporučené produkty
product name
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
product line
Astec®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Astec®
parameter
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
matrix
silica particle platform
fully porous particle
matrix active group
cyclodextrin, beta- phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å
operating pH
3.5-7
separation technique
chiral
General description
- Bonded phase: (R,S)-Hydroxypropyl modified β-cyclodextrin (high performance)
Legal Information
Application
analytical column
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCZobrazit víceNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.