Přejít k obsahu
159247
12-Aminododecanoic acid
95%
Synonyma:
12-Aminolauric acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2(CH2)11COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
215.33
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-754-7
Beilstein/REAXYS Number:
907502
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to off-white
mp
185-187 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H25NO2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h1-11,13H2,(H,14,15)
InChI key
PBLZLIFKVPJDCO-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
536.0 °F - closed cup
flash_point_c
280 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)