20231
ORBO™ 24 2-HMP on Amberlite™ XAD®-2 (20/40), 150/75 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 105 mm, pkg of 25 ea
Synonyma:
ORBO™ 2-HMP on Supelpak™ 20N Tube
About This Item
Doporučené produkty
material
W,W,W separators
agency
EPA TO-15
OSHA 52,61
product line
Amberlite™
ORBO™
composition
Bed A, 150 mg
Bed B, 75 mg
packaging
pkg of 25 ea
manufacturer/tradename
ORBO™ 24
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 105 mm
matrix
XAD-2 2-(Hydroxymethyl)piperidine (2-HMP) on XAD-2
particle size
20-40 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.