Merck
20211
ORBO 34 Activated Coconut Charcoal specially treated (20/40), 400/200 mg
W,GFF,F separators, O.D. × L 8 mm × 105 mm, pkg of 25 ea
Synonyma:
Activated Coconut Charcoal Tube
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
47131900
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
W,GFF,F separators
agency
NIOSH 6013
product line
ORBO
composition
Bed A, 400 mg , Bed B, 200 mg
packaging
pkg of 25 ea
manufacturer/tradename
ORBO 34
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
8 mm × 105 mm
matrix
activated coconut charcoal, activated coconut charcoal (specially treated)
particle size
20-40 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
mode of use Solvent desorption, technique used for Air monitoring
Legal Information
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)