20267-U
ORBO™ 32 Small Activated Coconut Charcoal (20/40), 100/50 mg
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Synonyma:
Activated Coconut Charcoal Tube
About This Item
Doporučené produkty
material
W,F,F separators
Quality Level
agency
ASTM® D3686
NIOSH 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1008,1010,1011,1012,1014,1015,1016,1017,1018,1020,1022,1300
NIOSH 1301,1302,1400,1401,1402,1403,1404,1450,1451,1452,1454,1457,1458,1459,1500,1501,1550,1551,1552
NIOSH 1600,1602,1603,1604,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1616,1617,1618,1619,1620,6001
OSHA 2,3,5,7,8,9,11,12,14,37,48,66,79,83,99,101,111,1002
product line
ORBO™
composition
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
ORBO™ 32 Small
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 75 mm
matrix
activated coconut charcoal
activated coconut charcoal
particle size
20-40 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
General description
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Monitorování ovzduší se používá k měření úrovně znečišťujících látek v životním prostředí, v průmyslu nebo ve vnitřních prostorách, aby bylo možné posoudit kvalitu ovzduší podle norem stanovených zdravotnickými a regulačními orgány.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.