20051
ORBO™ 609 Amberlite™ XAD®-2 (20/50) 400/200 mg
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
Synonyma:
ORBO™ Amberlite™ XAD-2 Tube
About This Item
Doporučené produkty
material
W,W,W separators
Quality Level
agency
NIOSH 2534,2537
product line
Amberlite™
ORBO™
composition
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
ORBO™ 609
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
8 mm × 110 mm
matrix
XAD-2
particle size
20-50 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)