Přejít k obsahu
20228
ORBO 32 Large Activated Coconut Charcoal (20/40), 400/200 mg
W,W,F separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
Synonyma:
Activated Coconut Charcoal Tube
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
47131900
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
W,W,F separators
Quality Segment
agency
ASTM® D3686, NIOSH 1001,1006,1009,1017,1018,1024,1606,1615,2516,2519, OSHA ID-186SG
product line
ORBO
composition
Bed A, 400 mg , Bed B, 200 mg
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
ORBO 32 Large
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
8 mm × 110 mm
matrix
Activated coconut charcoal, activated coconut charcoal
particle size
20-40 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
mode of use Solvent desorption, technique used for Air monitoring
Application
ORBO 32 large activated coconut charcoal (20/40), 400/200 mg has been used for air sampling in investigating the sorption kinetics activated charcoal fibers in passive mode for the removal of indoor volatile organic compounds. It is analyzed using gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID).
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)