P5482
L-Phenylalanine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Synonyma:
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Doporučené produkty
product name
L-Phenylalanine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biological source
non-animal source
agency
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
product line
BioXtra
assay
98.5-101.0%
form
powder
quality
meets EP, JP, USP testing specifications
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.