P2126
L-Phenylalanine
≥98%
Synonyma:
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Doporučené produkty
product name
L-Phenylalanine, reagent grade, ≥98%
grade
reagent grade
Quality Level
assay
≥98%
form
powder or crystals
color
white to off-white
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
detection
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.