N6136
Nickel(II) chloride hexahydrate
BioReagent, suitable for cell culture
Synonyma:
NiCl2.6H2O, Nickel chloride hexahydrate, Nickel dichloride hexahydrate
About This Item
Doporučené produkty
product line
BioReagent
Quality Level
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
Application
- in the preparation of nickel platting solution for galvanostatically coating nickel inside the reduced carbon layer during the synthesis of multiwall carbon nanotube micromotors
- in screening of metals for inflammatory effect on vascular endothelial cells
- as an additive in artificial cerebrospinal fluid (ACSF) to analyse excitatory post synaptic currents (EPSPs) in the hippocampus slices
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)