Hlavní dokumenty
1.06717
Supelco
Nickel(II) chloride hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
Synonyma:
Nickel(II) chloride hexahydrate, Nickel dichloride
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Cl2Ni · 6H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
237.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-743-0
NACRES:
NA.21
assay:
≥98.0% (complexometric)
grade:
ACS reagent
form:
solid
solubility:
2540 g/L
grade
ACS reagent
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥98.0% (complexometric)
form
solid
potency
186 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
140 °C (anhydrous substance; decomposes)
solubility
2540 g/L
density
1.92 g/cm3 (anhydrous substance)
bulk density
640 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
Mn: ≤0.002%
N: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.001%
Storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ni+2].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Inchi Key
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
Související kategorie
Application
  • Enhanced photocatalytic and electrochemical performance of hydrothermally prepared NiO-doped Co nanocomposites.: This study explores the synthesis of Nickel(II) chloride hexahydrate as a precursor in the hydrothermal preparation of NiO-doped Co nanocomposites. The research demonstrates significant improvements in both photocatalytic and electrochemical properties, highlighting the potential applications in advanced material science and analytical chemistry (Venkatachalapathy et al., 2024, doi:10.1002/bio.4768).
Linkage
Replaces: NX0325-5
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.01 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
conforms to ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)