Přeskočit na
C8661
Cobalt(II) chloride hexahydrate
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonyma:
Cobaltous chloride hexahydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 160,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 620,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CoCl2 · 6H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
237.93
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-589-4
MDL number:
Form:
powder
2 160,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Synthesis, Characterization, and Biological Activities of Novel Vanadium(IV) and Cobalt(II) Complexes: Investigates the synthesis of novel cobalt(II) complexes and their potential biological applications, particularly emphasizing their bioactive properties in various cellular models (Damena T, Zeleke D, Desalegn T, et al. 2022. ACS Omega).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C291131277935743
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder, crystals or granules
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
cell culture trace element, trace elements
cell culture trace element, trace elements
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt(II) chloride hexahydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7791-13-1
CAS No.
7791-13-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Tugba Kilic et al.
Scientific reports, 8(1), 9402-9402 (2018-06-22)
Nanoscale extracellular vesicles (EVs) including exosomes (50-150 nm membrane particles) have emerged as promising cancer biomarkers due to the carried genetic information about the parental cells. However the sensitive detection of these vesicles remains a challenge. Here we present a label-free
Xiaoqiu Zhu et al.
Toxicology letters, 336, 11-20 (2020-11-11)
Sevoflurane is commonly used in clinical anesthesia. However, some reports indicated that Sevoflurane could induce mitochondrial injury and neuroapoptosis. Although the mechanism remains unclear, evidence points to the increase of intracellular calcium after administration of Sevoflurane. Herein, we sought whether
Baoan Hong et al.
International journal of biological sciences, 15(3), 587-597 (2019-02-13)
Tribbles pseudokinase 3 (TRIB3) is a member of the mammalian pseudokinase tribbles family and is involved in multiple biological processes. However, the role of TRIB3 in renal cell carcinoma (RCC) remains unclear. In this study, we aimed to elucidate the
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C8661-100G04061833522691
C8661-25G04061835521739