Přeskočit na
N9877
Nitrilotriacetic acid
Sigma Grade, ≥99%
Synonyma:
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA, Tris(carboxymethyl)amine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 250,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 340,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 690,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 340,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
N(CH2COOH)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
191.14
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-355-7
Beilstein/REAXYS Number:
1710776
MDL number:
1 250,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Sigma Grade
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
1.7-2.7 (23 °C, 10 g/L)
mp
245 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Application
An excellent chelating agent.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
7256072559N0253
description
Sigma Grade, ≥99%
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
description
Sigma Grade, ≥98%
grade
Sigma Grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
Sigma Grade
assay
≥99%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
1 M NaOH: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
mp
245 °C (dec.) (lit.)
mp
245 °C (dec.) (lit.)
mp
245 °C (dec.) (lit.)
mp
-
pH
1.7-2.7 (23 °C, 10 g/L)
pH
-
pH
1.7-2.7 (23 °C, 10 g/L)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrilotriacetic acid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?