Přeskočit na
86473
α-Terpinene
≥95.0% (GC)
Akční nabídka
Synonyma:
alpha-Terpinene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, p-Mentha-1,3-diene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Utratit 10 750 Kč – Ušetřit 5 %; Utratit 15 250 Kč – Ušetřit 10 %; Utratit 28 000 Kč – Ušetřit 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 860,00 Kč
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 780,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-795-1
Beilstein/REAXYS Number:
1853379
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
2 860,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C1=CC=C(C)CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
InChI key
YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
General description
α-Terpinene, a cyclic monoterpene commonly used as a fragrance compound, is found in various essential oils. It is responsible for the antioxidant activity of tea tree oil.
Application
α-Terpinene can be used as an organic reductant in the guaiacol deoxygenation to yield phenols using V2O5/Al2O3 catalyst.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
95652223182PHL89872
α-Terpinene analytical standard
Supelco
95652
α-Terpinene
α-Terpineol phyproof® Reference Substance
PHL89872
α-Terpineol
description
≥95.0% (GC)
description
analytical standard
description
85%
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥90% (GC)
assay
85%
assay
≥90.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
refractive index
n20/D 1.478 (lit.), n20/D 1.470-1.486
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Terpinene
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
122.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
50 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?