Přeskočit na
223387
Nickel(II) chloride hexahydrate
ReagentPlus®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 350,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 650,00 Kč
2 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 500,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NiCl2 · 6H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
237.69
NACRES:
NA.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Form:
powder or crystals
2 350,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
form
powder or crystals
concentration
23.0-26.0% Ni (EDTA titration)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
General description
Nickel(II) chloride hexahydrate is a hydrated nickel salt. Its crystals were monoclinc and crystal structure was investigated by X-ray single crystal method.
Application
Nickel(II) chloride hexahydrate may be employed as a catalyst in the high yield synthesis of tetra-substituted pyrrole derivatives. It may be used for the conversion of tetrahydropyranyl (THP) and tert-butyldimethylsilyl (TBS) ethers to the corresponding hydroxyl compounds.
Nickel(II) chloride hexahydrate may be used as a catalyst in the following processes:
  • Synthesis of tetra-substituted pyrrole derivatives via four-component condensation reaction of aromatic aldehydes, benzylamines, β-ketoesters and nitroalkanes.
  • In combination with 1,2-ethanedithiol for the deprotection of tetrahydropyranyl (THP) and tert-butyldimethylsilyl (TBS) ethers to their corresponding hydroxyl compounds.
  • Synthesis of 3,4-dihydropyrimidinones from aldehydes and β-keto esters via Biginelli condensation.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
20386631462N6136
description
ReagentPlus®
description
99.999% trace metals basis
description
puriss. p.a., ≥98%
description
BioReagent, suitable for cell culture
form
powder or crystals
form
crystals and lumps
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
200, 100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
product line
BioReagent
concentration
23.0-26.0% Ni (EDTA titration)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel(II) chloride hexahydrate
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Cílové orgány
Lungs
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7791-20-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?