Hlavní dokumenty
ML0011
Sigma-Aldrich
Urea Cycle Metabolite Library
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
storage temp.
−20°C
Components
Contains 10 mg each of the urea cycle metabolite standards packaged individually.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list
  • A5707Argininosuccinic acid disodium salt hydrate, ≥80% 10 mgBezpečností list
  • A7469L-Alanine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% 10 mgBezpečností list
  • A8094L-Arginine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% 10 mgBezpečností list
  • A9256L-Aspartic acid, reagent grade, ≥98% (HPLC) 10 mgBezpečností list
  • C7629L-Citrulline, ≥98% (TLC) 10 mgBezpečností list
  • F8509Fumaric acid, BioReagent, suitable for cell culture 10 mgBezpečností list
  • G1251L-Glutamic acid, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) 10 mgBezpečností list
  • G3126L-Glutamine, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) 10 mgBezpečností list
  • K1750α-Ketoglutaric acid, ≥98.5% (NaOH, titration) 10 mgBezpečností list
  • O7753Oxaloacetic acid, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97% (HPLC) 10 mgBezpečností list
  • P2256Sodium pyruvate, ReagentPlus®, ≥99% 15 mgBezpečností list
  • P9255Pyridoxal 5′-phosphate hydrate, ≥98% 10 mgBezpečností list
  • U5378Urea, powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture 10 mgBezpečností list
Zobrazit všechny (13)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)