Přeskočit na
C7629
L-Citrulline
≥98% (TLC)
Synonyma:
(S)-2-Amino-5-ureidopentanoic acid, L-2-Amino-5-ureidovaleric acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 160,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 830,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 260,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 780,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 100,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
81 200,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
113 200,00 Kč
84 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H13N3O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
175.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-759-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725416
1 160,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Citrulline, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
detection
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
InChI key
RHGKLRLOHDJJDR-BYPYZUCNSA-N
Application
L-Citrulline has been used in ultra-performance liquid chromatography to validate, metabolites involved in the coordination of metamorphic processes.
Biochem/physiol Actions
Intermediate in the production of nitric oxide from L-arginine by NO synthetase.
L-Citrulline, when orally administered is found to ameliorate the condition of sickle cell disease in humans. L-citrulline can be a replacement for L-arginine administration in case of defective NO synthetase. L-Citrulline supplementation is found to fulfill the purpose of NO-dependent signaling.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
27505748935734187
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0%
assay
97% (CP)
assay
98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
application(s)
detection
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Citrulline
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?